Learn More
Thermo Scientific Chemicals Quarzglas mit Sicherung
Marke: Thermo Scientific Chemicals 043498.KG
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Hergestellt durch die Fusion von natürlich vorkommendem kristallinem Kieselgel
- Hohe chemische Reinheit
- Wirksamer Korrosionsschutz
- Hoher Schmelzpunkt und Härtegrad
- Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
- Erstklassige Eigenschaften zur Isolierung und optischen Übertragung von Ultraviolett zu Infrarot
Spezifikation
Quarz | |
Oben: 43 mm; Boden: 22mm | |
57mm | |
Quarzglas-Tiegel |
RUO – Nur für Forschungszwecke