Learn More
Fusarinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10197693
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
536-69-6
C10H13NO2
179.22
MFCD00006298
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
fusaric acid, 5-butylpicolinic acid, fusarinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-butyl, 5-butyl-2-pyridinecarboxylic acid, picolinic acid, 5-butyl, 5-n-butylpyridine-2-carboxylic acid, unii-jwj963070n, 5-butylpyridine-3-carboxylic acid, 5-butyl-pyridine-2-carboxylic acid
3442
CHEBI:5199
5-Butylpyridin-2-carbonsäure
CCCCC1=CN=C(C=C1)C(=O)O
536-69-6
C10H13NO2
179.22
MFCD00006298
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
fusaric acid, 5-butylpicolinic acid, fusarinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-butyl, 5-butyl-2-pyridinecarboxylic acid, picolinic acid, 5-butyl, 5-n-butylpyridine-2-carboxylic acid, unii-jwj963070n, 5-butylpyridine-3-carboxylic acid, 5-butyl-pyridine-2-carboxylic acid
3442
CHEBI:5199
5-Butylpyridin-2-carbonsäure
CCCCC1=CN=C(C=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Fusaric acid
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Merck Index 15, 4343
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fusaric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/