Learn More
Fusarinsäure, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 198960010
Additional Details : CAS : 536-69-6 Gewicht : 0.00100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
536-69-6 | |
179.22 | |
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N | |
3442 | |
5-Butylpyridin-2-carbonsäure |
C10H13NO2 | |
MFCD00006298 | |
fusaric acid, 5-butylpicolinic acid, fusarinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-butyl, 5-butyl-2-pyridinecarboxylic acid, picolinic acid, 5-butyl, 5-n-butylpyridine-2-carboxylic acid, unii-jwj963070n, 5-butylpyridine-3-carboxylic acid, 5-butyl-pyridine-2-carboxylic acid | |
CHEBI:5199 | |
CCCCC1=CN=C(C=C1)C(=O)O |
Spezifikation
Fusaric acid | |
Glasflasche | |
97°C to 101°C | |
536-69-6 | |
C10H13NO2 | |
15, 4343 | |
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N | |
5-Butylpyridin-2-carbonsäure | |
3442 | |
179.22 | |
99% |
Authentic | |
Weiß bis gelb | |
1g | |
99% | |
MFCD00006298 | |
fusaric acid, 5-butylpicolinic acid, fusarinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-butyl, 5-butyl-2-pyridinecarboxylic acid, picolinic acid, 5-butyl, 5-n-butylpyridine-2-carboxylic acid, unii-jwj963070n, 5-butylpyridine-3-carboxylic acid, 5-butyl-pyridine-2-carboxylic acid | |
CCCCC1=CN=C(C=C1)C(=O)O | |
179.22 | |
CHEBI:5199 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- Fusaric acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/