Learn More
Furylhydroxymethylketon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Furyl Hydroxymethyl Ketone |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6O3/c7-4-5(8)6-2-1-3-9-6/h1-3,7H,4H2 |
| Formelmasse | 126.0317 |
| Reinheit (%) | >95% |