Learn More
Furoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30400990
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400990 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400990 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF86520025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furoyl Chloride
CAS 527-69-5
Summenformel C5H3ClO2
Menge 25 g
Synonym 2-Furancarbonyl Chloride, 2-Furoyl Chloride, 2-(Chlorocarbonyl)furan, 2-(Chloroformyl)furan, 2-Furancarboxylic Acid Chloride, 2-Furanoic Acid Chloride, 2-Furanoyl Chloride, 2-Furanylcarbonyl Chloride, 2-Furoic Acid Chloride, 2-Furoic Chloride, 2-Furylcarbonyl Chloride, Furan-2-carbonyl Chloride, Furan-2-carboxylic Chloride, Pyromucyl Chloride, alpha-Furoic Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
SMILES ClC(=O)c1occc1
Molekulargewicht (g/mol) 130.53
Formelmasse 129.9822