Learn More
Furosemid, TRC
Artikelnummer. 18071930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18071930 1 g 1 Gramm
18053440 10 g 10 Gramm
18012140 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18071930 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF8650001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-31-9
Summenformel C12 H11 Cl N2 O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 330.74
Synonym Benzoic acid, 5-(aminosulfonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]-, Anthranilic acid, 4-chloro-N-furfuryl-5-sulfamoyl-, 2-Furfurylamino-4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 4-Chloro-N-(2-furylmethyl)-5-sulfamoylanthranilic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilic acid, 5-(Aminosulfamyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, Aisemide, Aldic, Aluzine, Anfuramaide, Apo-Frusemide, Apo-Furosemide, Aquamide, Aquarid, Aquasin, Arasemide, Beronald, Bioretic, Cetasix, Desal, Desdemin, Dirine, Disal, Discoid, Disemide, Diural, Diuresal, Diuretic salt, Diurin, Diurolasa, Diusemide, Diusil, Dranex, Dryptal, Durafurid, Errolon, Eutensin, Fluidrol, Franyl, Frumex, Frumide, Frusedan, Frusema, Frusemide, Frusemin, Frusenex, Frusetic, Frusid, Fulsix, Fuluvamide, Furanthril, Furanthryl, Furantril, Furanturil, Furesis, Furetic, Furex, Furix, Furmid, Furo-Basan, Furo-Puren, Furocot, Furodiurol, Furomen, Furomex, Furomide M.D., Furorese, Furosan, Furosedon, Furosemid, Furosemide, Furosix, Furoter, Furovite, Fusid, Golan, Hissuflux, Hydrex, Hydro, Hydro-rapid, Impugan, Katlex, Kofuzon, Kutrix, LB 502, Lasemid, Lasex, Lasiletten, Lasilix, Lasix, Lasix Retard, Laxur, Liside, Lowpston, Lowpstron, Macasirool, Marsemide, Mirfat, NSC 269420, Naclex, Nadis, Nelsix, Nephron, Nicorol, Odemase, Odemex, Oedemex, Prefemin, Profemin, Promedes, Promide, Radisemide, Radonna, Retep, Rosemide, Rusyde, Salinex, Salix, Salurid, Seguril, Selectofur, Transit, Trofurit, Uremide, Urenil, Uresix, Urex, Urex M, Urian, Uridon, Yidoli, Zafurida
IUPAC-Name 4-Chlor-2-(Furan-2-Ylmethylamino)-5-Sulfamoylbenzoesäure
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCc2occc2)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furosemide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
Formelmasse 330.0077
Reinheit (%) >95%