Learn More
Furosemid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Furosemide |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19) |
| Formelmasse | 330.0077 |
| Reinheit (%) | >95% |