Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Furosemide |
| Schmelzpunkt | 218,0°bis 220,0 °C |
| Prozentgehaltsbereich | 97% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Merck Index | 15,4338 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble |
| Formelmasse | 330.74 |
| Reinheit (%) | 97+% |
Sicherheit und Handhabung
- Furosemide
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.