Learn More
Furo-[3,2-b]-pyridin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487337
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15487337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34400.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112372-14-2 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112372-14-2
Summenformel C8H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 163.13
MDL-Nummer MFCD11588128
InChI-Schlüssel VHRCHODSRLMXFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,2-b pyridine-2-carboxylic acid, acmc-20mg3q, 2-carboxyfuro 3,2-b pyridine
PubChem CID 13803071
IUPAC-Name Furo[3,2-b]Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC2=NC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Formelmasse 163.13
Reinheit (%) 97%