Learn More
Carbolite™ Ofen
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
65 mm
75 mm
100 mm
Abmessungen (L x B x H) außen:
530 x 625 x 360 mm
530 x 775 x 360 mm
530 x 975 x 360 mm
Länge (metrisch):
550 mm beheizte Länge
700 mm beheizte Länge
900 mm beheizte Länge
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 200 °C maximale Betriebstemperatur
- Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
- Innendurchmesser Arbeitsrohr 65 mm, 75 mm, 100 mm
- 450, 550, 700, 850 oder 900 mm beheizte Länge (variiert je nach Modell)
- Arbeitsrohr mit direktgewickeltem Widerstandsdraht
- Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Prozesstimer
- Horizontale, auf Steuermodul montierte Konfiguration
- Der TZF bietet eine längere homogene Zone, als sie im CTF-Einzonenrohrofen erreicht werden kann.
- Es stehen verschiedene zusätzliche Optionen zur Verfügung, die bei der Bestellung angegeben werden müssen.
- Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
- Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
- Eine Reihe zusätzlicher Arbeitsrohre, Endstopfen sowie Zubehör für Arbeitsrohre ist für den Einsatz mit modifizierter Atmosphäre und/oder Vakuum erhältlich
- Vakuumpumpstände mit einer Auswahl an Drehschieberpumpen oder Turbopumpen sind für Öfen ab einem Rohrinnendurchmesser von 60 mm erhältlich
- Endstopfen und Hitzeschilde zur Vermeidung von Temperaturverlusten und zur Verbesserung der Temperaturhomogenität
- Optionale Montageoptionen verfügbar
- Optional für 2-phasige Spannungsversorgung erhältlich
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Aufheizzeit: 45 min |
| Heizzone | Einzelzone |
| Temperatur (metrisch) | 1200 °C, maximale Dauerbetriebstemperatur: 1100 °C |
| Typ | Röhrchenofen |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 530 x 775 x 360 mm |
| Länge (metrisch) | 700 mm beheizte Länge |
| Innendurchmesser (metrisch) | 75 mm |
| Spannung | 220/240 V |
| Wirkleistung | 3000 max. B, 800 B Halterung |