Learn More
Carbolite™ Ofen
Product Code. 12050023
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
65 mm
75 mm
100 mm
Abmessungen (L x B x H) außen:
530 x 625 x 360 mm
530 x 775 x 360 mm
530 x 975 x 360 mm
Länge (metrisch):
550 mm beheizte Länge
700 mm beheizte Länge
900 mm beheizte Länge
Unit Size:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Innendurchmesser (metrisch) Abmessungen (L x B x H) außen Länge (metrisch) Unit Size
12050023 75 mm 530 x 775 x 360 mm 700 mm beheizte Länge 1 Stück
12030023 65 mm 530 x 625 x 360 mm 550 mm beheizte Länge 1 Stück
12010023 100 mm 530 x 975 x 360 mm 900 mm beheizte Länge 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12050023 Supplier Carbolite™ Supplier No. C12075700230SN+&02301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfach und wirtschaftlich ausgelegter Einzonenrohrofen, der ohne zusätzlichen Arbeitsschlauch verwendet werden kann. Für den Carbolite™ CTF Rohrofen mit Drahtummantelung kommt ein Drahtelement zum Einsatz, das direkt auf ein integriertes Keramikarbeitsrohr mit festem Durchmesser gewickelt wird.
  • 200 °C maximale Betriebstemperatur
  • Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
  • Innendurchmesser Arbeitsrohr 65 mm, 75 mm, 100 mm
  • 450, 550, 700, 850 oder 900 mm beheizte Länge (variiert je nach Modell)
  • Arbeitsrohr mit direktgewickeltem Widerstandsdraht
  • Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Prozesstimer
  • Horizontale, auf Steuermodul montierte Konfiguration
  • Der TZF bietet eine längere homogene Zone, als sie im CTF-Einzonenrohrofen erreicht werden kann.
  • Es stehen verschiedene zusätzliche Optionen zur Verfügung, die bei der Bestellung angegeben werden müssen.
    • Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
    • Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
    • Eine Reihe zusätzlicher Arbeitsrohre, Endstopfen sowie Zubehör für Arbeitsrohre ist für den Einsatz mit modifizierter Atmosphäre und/oder Vakuum erhältlich
    • Vakuumpumpstände mit einer Auswahl an Drehschieberpumpen oder Turbopumpen sind für Öfen ab einem Rohrinnendurchmesser von 60 mm erhältlich
    • Endstopfen und Hitzeschilde zur Vermeidung von Temperaturverlusten und zur Verbesserung der Temperaturhomogenität
    • Optionale Montageoptionen verfügbar
    • Optional für 2-phasige Spannungsversorgung erhältlich
Specifications
Beschreibung Aufheizzeit: 45 min
Heizzone Einzelzone
Temperatur (metrisch) 1200 °C, maximale Dauerbetriebstemperatur: 1100 °C
Typ Röhrchenofen
Abmessungen (L x B x H) außen 530 x 775 x 360 mm
Länge (metrisch) 700 mm beheizte Länge
Innendurchmesser (metrisch) 75 mm
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 3000 max. B, 800 B Halterung