Learn More
Carbolite™ Ofen
Artikelnummer. 12010023
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
65 mm
75 mm
100 mm
Abmessungen (L x B x H) außen:
530 x 625 x 360 mm
530 x 775 x 360 mm
530 x 975 x 360 mm
Länge (metrisch):
550 mm beheizte Länge
700 mm beheizte Länge
900 mm beheizte Länge
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12010023
Marke: Carbolite™ C12100900230SN+&02301
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Einfach und wirtschaftlich ausgelegter Einzonenrohrofen, der ohne zusätzlichen Arbeitsschlauch verwendet werden kann. Für den Carbolite™ CTF Rohrofen mit Drahtummantelung kommt ein Drahtelement zum Einsatz, das direkt auf ein integriertes Keramikarbeitsrohr mit festem Durchmesser gewickelt wird.
  • 200 °C maximale Betriebstemperatur
  • Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
  • Innendurchmesser Arbeitsrohr 65 mm, 75 mm, 100 mm
  • 450, 550, 700, 850 oder 900 mm beheizte Länge (variiert je nach Modell)
  • Arbeitsrohr mit direktgewickeltem Widerstandsdraht
  • Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Prozesstimer
  • Horizontale, auf Steuermodul montierte Konfiguration
  • Der TZF bietet eine längere homogene Zone, als sie im CTF-Einzonenrohrofen erreicht werden kann.
  • Es stehen verschiedene zusätzliche Optionen zur Verfügung, die bei der Bestellung angegeben werden müssen.
    • Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
    • Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
    • Eine Reihe zusätzlicher Arbeitsrohre, Endstopfen sowie Zubehör für Arbeitsrohre ist für den Einsatz mit modifizierter Atmosphäre und/oder Vakuum erhältlich
    • Vakuumpumpstände mit einer Auswahl an Drehschieberpumpen oder Turbopumpen sind für Öfen ab einem Rohrinnendurchmesser von 60 mm erhältlich
    • Endstopfen und Hitzeschilde zur Vermeidung von Temperaturverlusten und zur Verbesserung der Temperaturhomogenität
    • Optionale Montageoptionen verfügbar
    • Optional für 2-phasige Spannungsversorgung erhältlich
Spezifikation
Beschreibung Aufheizzeit: 90 min
Heizzone Einzelzone
Temperatur (metrisch) 1200 °C, maximale Dauerbetriebstemperatur: 1100 °C
Typ Röhrchenofen
Abmessungen (L x B x H) außen 530 x 975 x 360 mm
Länge (metrisch) 900 mm beheizte Länge
Innendurchmesser (metrisch) 100 mm
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 4500 B max., 1000 B Halterung