Learn More
(Furfurylthio)-aceton, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11475377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475377 5 g 5 Gramm
11485377 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22724.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58066-86-7
Summenformel C8H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 170.23
MDL-Nummer MFCD02683098
InChI-Schlüssel WWWHLSMCOBIZNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfurylthio acetone, 1-furan-2-ylmethylsulfanyl propan-2-one, 1-furfurylthio-2-propanone, 1-furan-2-ylmethyl sulfanyl propan-2-one, 1-2-furylmethylsulfanyl propan-2-one, 2-propanone,1-2-furanylmethyl thio, 2-propanone, 1-2-furanylmethyl thio, 1-2-furylmethyl sulfanyl acetone, furfurythioacetone, furfurylthioacetone
PubChem CID 226249
IUPAC-Name 1-(Furan-2-ylmethylsulfanyl)Propan-2-on
SMILES CC(=O)CSCC1=CC=CO1
Specifications
Chemischer Name oder Material (Furfurylthio)acetone
Menge 5 g
Formelmasse 170.23
Reinheit (%) 96%