Learn More
Furfurylmercaptan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420487
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420487 100 g 100 Gramm
11410487 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22380.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 98-02-2 | C5H6OS | 114.162 g/mol
Furfuryl Mercaptam is a volatile flavor component of corn tortilla chips.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Furfural-Mercaptam ist ein flüchtiger Aromabestandteil von Tortilla-Mais-Chips.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-02-2
Summenformel C5H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 114.162
MDL-Nummer MFCD00003254
InChI-Schlüssel ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfuryl mercaptan, 2-furanmethanethiol, 2-furylmethanethiol, furfuryl thiol, 2-furylmethyl mercaptan, 2-furfurylmercaptan, furan-2-yl-methanethiol, 2-mercaptomethyl furan, furfurylmercaptan, 2-furfurylthiol
PubChem CID 7363
IUPAC-Name 2-Furfurylthiol
SMILES C1=COC(=C1)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furfuryl mercaptan
Dichte 1.132
Siedepunkt 155°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Geruch Strong
Brechungsindex 1.5315
Menge 100 g
UN-Nummer UN1228
Beilstein 383594
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 114.17
Reinheit (%) ≥98%