Learn More
Furfurylmercaptan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Furfuryl Mercaptam is a volatile flavor component of corn tortilla chips.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Furfural-Mercaptam ist ein flüchtiger Aromabestandteil von Tortilla-Mais-Chips.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Furfuryl mercaptan |
| Dichte | 1.132 |
| Siedepunkt | 155°C |
| Flammpunkt | 45°C (113°F) |
| Geruch | Strong |
| Brechungsindex | 1.5315 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN1228 |
| Beilstein | 383594 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Mehr anzeigen |