Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Furfuryl mercaptan |
| Namenshinweis | 97% |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.1300g/mL |
| Siedepunkt | 155.0°C |
| Flammpunkt | 45°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Brechungsindex | 1.5290 to 1.5330 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Furfuryl mercaptan
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.