Learn More
Furfuryl Alkohol, TRC
Artikelnummer. 30133537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133537 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30133537 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF86422050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-00-0
Summenformel C5 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.1
Synonym 2-Hydroxymethylfuran, 2-Furylmethanol, 2-Furfurylalcohol, 2-Furanmethanol, Furfuryl alcohol (8CI), 2-(Hydroxymethyl)furan, 2-Furancarbinol, 2-Furanylmethanol, 2-Furfuryl alcohol, 2-Furylcarbinol, 2-Furylmethyl alcohol, 5-Hydroxymethylfuran, Chem-Rez 200, Chem-Rez Fury 454, Furfuralcohol, Furfuranol, Furylcarbinol, NSC 8843, α-Furfuryl alcohol, α-Furylcarbinol
IUPAC-Name 2-Furfurylthiol
SMILES OCc1occc1
Specifica
Chemischer Name oder Material Furfuryl Alcohol
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
Formelmasse 98.0368
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.