Learn More
Furfuraldehyd, technisch, kunststoffbeschichteter Behälter, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10599760 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10599760 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10599760 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F/2080/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 98-01-1
Schmelzpunkt -37°C
Farbe Bernstein bis Braun
pH 3.5 to 4.5
Siedepunkt 159°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Summenformel C5H4O2
MDL-Nummer MFCD00003229
Menge 2.5 L
Synonym furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
InChI-Schlüssel HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=CO1
IUPAC-Name Furan-2-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
Formelmasse 96.08g/mol
Dampfdruck 1mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig