Learn More
Furfuralmischung 2 5000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311620 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311620 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09000388DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Furancarboxylic Acid∣Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol
CAS 88-14-2, 98-01-1, 98-00-0, 108-95-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Furancarboxylic Acid∣Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Furancarboxylic Acid 5000 μg/mL∣Furfural 5000 μg/mL∣Furfuryl Alcohol 5000 μg/mL∣Phenol 5000 μg/mL