Learn More
Furfuralmischung 1 5000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol |
| CAS | 98-01-1, 98-00-0, 108-95-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Furfural∣Furfuryl Alcohol∣Phenol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Aceton |
| Menge | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Furfural 5000 μg/mL∣Furfuryl Alcohol 5000 μg/mL∣Phenol 5000 μg/mL |