Learn More
Furegrelat-Natriumsalz, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082270
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15403989
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61378.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Inhibitor der Thromboxan-Synthetase
Inhibitor of thrombaxane synthetase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85666-17-7
Summenformel C15H10NNaO3
Synonym U-63557A; Furegrelat-Natrium
Spezifikation
Menge 50 mg
Beschreibung Weißer bis weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inhibitor der Thromboxan-Synthetase
Formelmasse 275,20g/mol
Löslichkeit Löslich in Wasser zu ca. 15 mg/ml
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Kristalliner Feststoff
Assay ≥99%