Learn More
Furegrelat-Natriumsalz, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Inhibitor of thrombaxane synthetase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50 mg |
| Beschreibung | Weißer bis weißgrau |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Inhibitor der Thromboxan-Synthetase |
| Formelmasse | 275,20g/mol |
| Löslichkeit | Löslich in Wasser zu ca. 15 mg/ml |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagenz |
| Form | Kristalliner Feststoff |
| Assay | ≥99% |