Learn More
Furazolidon, TRC
Artikelnummer. 17942075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17942075 100 mg 100 Milligramm
17962045 10 g 10 Gramm
17934685 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17942075 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF864100100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-45-8
Summenformel C8 H7 N3 O5
Molekulargewicht (g/mol) 225.16
Synonym Furazolidone, 2-Oxazolidinone, 3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, 2-Oxazolidinone, 3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]- (8CI), 3-(5-aci-Nitro-2(5H)-furylidenemethylimino)-2-oxooxazolidinium hydroxide, inner salt (6CI), 3-[[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, 2-Furanmethanimine, 5-nitro-N-(2-oxo-3-oxazolidinyl)-, 3-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone, Dependal-M, Diafuron, Foroxone, Furaxon, Furaxone, Furazol, Furazolidinone, Furazolidon, Furazolidone, Furazon, Furidon, Furovag, Furox, Furoxal, Furoxane, Furoxon, Furoxone, Furoxone Swine Mix, Furozolidine, Giardil, Giarlam, Medaron, N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-3-amino-2-oxazolidone, NF 180, NSC 6469, Neftin, Nicolen, Nifulidone, Nitrofurazolidone, Nitrofuroxon, Optazol, Ortazol, Puradin, Roptazol, Tikofuran, Trifurox
IUPAC-Name 3-[(E)-(5-Nitrofuran-2-yl)Methylidenamino]-1,3-Oxazolidin-2-on
SMILES [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CCOC2=O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furazolidone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N3O5/c12-8-10(3-4-15-8)9-5-6-1-2-7(16-6)11(13)14/h1-2,5H,3-4H2/b9-5+
Formelmasse 225.0386