Learn More
Furazolidon, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11454812 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11454812 25 g
11434812 1 g
11444812 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454812 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219346525
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 67-45-8
Summenformel C8H7N3O5
Molekulargewicht (g/mol) 225.16
InChI-Schlüssel PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Synonym furazolidone, furoxone, nitrofurazolidone, furazolidine, nitrofuroxon, furazolidon, diafuron, furaxone, furazol, furazon
PubChem CID 5323714
IUPAC-Name 3-[(E)-(5-Nitrofuran-2-yl)Methylidenamino]-1,3-Oxazolidin-2-on
SMILES C1COC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furazolidone
Farbe Gelb
Menge 25 g
Formelmasse 225.2
Physikalische Form Pulver