Learn More
Furaneol (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30373763
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373763 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373763 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47102010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone (Technical Grade)
CAS 3658-77-3
Summenformel C6H8O3
Menge 10 g
Synonym 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone (Technical Grade), 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, 2,5-Dimethyl-3-hydroxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran, 2,5-Dimethyl-4,5-dihydrofuran-3-ol-4-one, 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3-oxo-2,3-dihydrofuran, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-2H-furan-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, Alletone, Furaneol, Pineapple Ketone
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
SMILES CC1OC(=C(O)C1=O)C
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2,5-Dimethylfuran-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
Formelmasse 128.0473