missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Furan, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 16052365 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1000 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16052365 1 mL 1000 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16052365 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S2080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00 CHF
    61.41 CHF / 1000 Mikrogramm
    Sparen 18.59 CHF
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
Furan110-00-91000μg/mL

Certifications

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Furan
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 110-00-9, 67-56-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C4H4O
MDL-Nummer MFCD00003222
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-Schlüssel YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES O1C=CC=C1
IUPAC-Name Furan
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Molekulargewicht (g/mol) 68.08
PubChem CID 8029
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:35559
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • furan
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, furan

Product intended for laboratory use only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.