Learn More
Furan, 99 %, stab. mit ca. 250 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414444
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414444 500 mL 500 Milliliter
11404444 100 mL 100 Milliliter
11424444 2.5 L 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11414444 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13102.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 110-00-9 | C4H4O | 68.08 g/mol
Furan has an important biological properties and pharmacological activity. Its iodinated lipophilic derivative is widely used in the treatment of ventricular and arterial fibrillation. Its derivatives are used as inhibitors of biofilm formation for several bacterial species, as well as possess quorum-sensing inhibitory activities. 2-methylfuran and 2,5-dimethylfuran are used as lignocellulosic biofuels. Its resin is used to stop sand production in underground gas storage wells. It undergo Diels-Alder reaction with arynes to give derivatives of dihydronaphthalenes which are useful intermediates in synthesis of other polycyclic aromatic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
Furan hat wichtige biologische Eigenschaften und weist pharmakologische Aktivität auf. Sein iodiertes lipophiles Derivat wird häufig bei der Behandlung von Kammerflimmern und Vorhofflimmern eingesetzt. Seine Derivate werden als Hemmer der Biofilm-Bildung für mehrere Bakterienarten eingesetzt und besitzen Quorum-erfassende hemmende Aktivitäten. 2-Methylfuran und 2,5-Dimethylfuran werden als lignozellulosische Biokraftstoffe verwendet. Sein Harz wird zur Einstellung der Sandproduktion in unterirdischen Gaslagerbohrungen verwendet. Es wird mit Hilfe von Arynen einer Diels-Alder-Reaktion unterzogen, um Derivate von Dihydronaphthalinen zu erhalten, die nützliche Zwischenprodukte bei der Synthese anderer polyzyklischer aromatischer Verbindungen sind.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser. Löslich in gängigen organischen Lösungsmitteln, einschließlich Alkohol, Ether und Aceton.
Anmerkungen
Licht-, wärme- und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-00-9
Summenformel C4H4O
Molekulargewicht (g/mol) 68.08
MDL-Nummer MFCD00003222
InChI-Schlüssel YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane
PubChem CID 8029
ChEBI CHEBI:35559
IUPAC-Name Furan
SMILES O1C=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furan
Namenshinweis stabilized with ≈250ppm BHT
Schmelzpunkt -86°C
Dichte 0.936
Siedepunkt 32°C to 33°C
Flammpunkt −35°C (−31°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2389
Beilstein 103221
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,4296
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in common organic solvents,including alcohol,ether and acetone.
Formelmasse 68.08
Reinheit (%) 99%