Learn More
Furan, 99 %, stab. mit ca. 250 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11404444
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Unit Size:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11404444 100 mL 100 Milliliter
11414444 500 mL 500 Milliliter
11424444 2.5 L 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11404444 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13102.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 110-00-9 | C4H4O | 68.08 g/mol
Furan has an important biological properties and pharmacological activity. Its iodinated lipophilic derivative is widely used in the treatment of ventricular and arterial fibrillation. Its derivatives are used as inhibitors of biofilm formation for several bacterial species, as well as possess quorum-sensing inhibitory activities. 2-methylfuran and 2,5-dimethylfuran are used as lignocellulosic biofuels. Its resin is used to stop sand production in underground gas storage wells. It undergo Diels-Alder reaction with arynes to give derivatives of dihydronaphthalenes which are useful intermediates in synthesis of other polycyclic aromatic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
Furan hat wichtige biologische Eigenschaften und weist pharmakologische Aktivität auf. Sein iodiertes lipophiles Derivat wird häufig bei der Behandlung von Kammerflimmern und Vorhofflimmern eingesetzt. Seine Derivate werden als Hemmer der Biofilm-Bildung für mehrere Bakterienarten eingesetzt und besitzen Quorum-erfassende hemmende Aktivitäten. 2-Methylfuran und 2,5-Dimethylfuran werden als lignozellulosische Biokraftstoffe verwendet. Sein Harz wird zur Einstellung der Sandproduktion in unterirdischen Gaslagerbohrungen verwendet. Es wird mit Hilfe von Arynen einer Diels-Alder-Reaktion unterzogen, um Derivate von Dihydronaphthalinen zu erhalten, die nützliche Zwischenprodukte bei der Synthese anderer polyzyklischer aromatischer Verbindungen sind.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser. Löslich in gängigen organischen Lösungsmitteln, einschließlich Alkohol, Ether und Aceton.
Anmerkungen
Licht-, wärme- und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-00-9
Summenformel C4H4O
Molekulargewicht (g/mol) 68.08
MDL-Nummer MFCD00003222
InChI-Schlüssel YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane
PubChem CID 8029
ChEBI CHEBI:35559
IUPAC-Name Furan
SMILES O1C=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Furan
Namenshinweis stabilized with ≈250ppm BHT
Schmelzpunkt -86°C
Dichte 0.936
Siedepunkt 32°C to 33°C
Flammpunkt −35°C (−31°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2389
Beilstein 103221
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,4296
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in common organic solvents,including alcohol,ether and acetone.
Formelmasse 68.08
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Furan
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Furan