Learn More
Furan (98%), TRC
Artikelnummer. 30395449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395449 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395449 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF863650100MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furan
CAS 110-00-9
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C4 H4 O
Menge 100 mg
Synonym Divinylene oxide, Furfuran, Oxacyclopentadiene, Oxole, Tetrole
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
SMILES o1cccc1
IUPAC-Name Furan
Molekulargewicht (g/mol) 68.07
Formelmasse 68.0262
Reinheit (%) >95