Learn More
Furan-3-boronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359815
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359815 5 g 5 Gramm
11349815 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359815 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19834.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 55552-70-0 | C4H5BO3 | 111.89 g/mol
Furan-3-boronic acid use furan-3-boronic acid as our coupling partner in many reactions. A chitosan uricase (UOx)-poly (furan-3-boronic acid)(PFBA)-Pd nanoparticles (PdNPs)/plated Pd (Pd plate)/multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs)/Au electrode was prepared for fabricating an amperometric biosensor and a biofuel cell (BFC) of uric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Furan-3-Boronsäure verwenden Furan-3-Boronsäure als Kopplungspartner in vielen Reaktionen. Eine Chitosan-Uricase (UOX)-Poly (Furan-3-Boronsäure)(PFBA)-Pd Nanopartikel (PdNPs)/plattierte Pd (Pd-Platte)/mehrwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen (MWCNTs)/Au-Elektrode wurde für die Herstellung eines amperometrischen Biosensors und einer Biokraftstoffzelle (BFC) aus Harnsäure vorbereitet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55552-70-0
Summenformel C4H5BO3
Molekulargewicht (g/mol) 111.89
MDL-Nummer MFCD01319007
InChI-Schlüssel CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan-3-boronic acid, 3-furanboronic acid, 3-furylboronic acid, furan-3-yl boronic acid, 3-furanylboronic acid, furan-3-ylboranediol, 3-furan boronic acid, furan-3-yl-3-boronic acid, furan-3-yl-boronic acid, boronic acid, 3-furanyl
PubChem CID 2734358
IUPAC-Name (Furan-3-yl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=COC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furan-3-boronic acid
Schmelzpunkt 139°C to 144°C
Menge 5 g
Beilstein 1635653
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 111.89
Reinheit (%) 97%