Learn More
Furan-2-boronsäure, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 359390100
Additional Details : CAS : 13331-23-2 Gewicht : 0.06000kg
Menge | 10g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
13331-23-2 | |
111.89 | |
PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N | |
2734357 | |
B(C1=CC=CO1)(O)O |
C4H5BO3 | |
MFCD00799544 | |
2-furanboronic acid, furan-2-boronic acid, 2-furylboronic acid, 2-furanylboronic acid, furan-2-ylboranediol, furan 2-boronic acid, 2-furan boronic acid, furan-2-yl boronic acid, boronic acid, furanyl, 2furylboronic acid | |
Furan-2-ylboronsäure |
Spezifikation
Furan-2-boronic acid | |
Glasflasche | |
10g | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD00799544 | |
PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N | |
Furan-2-ylboronsäure | |
2734357 | |
Kristallpulver |
Authentic | |
Beige | |
13331-23-2 | |
C4H5BO3 | |
2-furanboronic acid, furan-2-boronic acid, 2-furylboronic acid, 2-furanylboronic acid, furan-2-ylboranediol, furan 2-boronic acid, 2-furan boronic acid, furan-2-yl boronic acid, boronic acid, furanyl, 2furylboronic acid | |
B(C1=CC=CO1)(O)O | |
111.89 | |
111.89 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
- Furan-2-boronic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.