Learn More
Furan 1000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313851
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313851 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313851 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13965000ME1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furan
CAS 110-00-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Furan
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H4 O
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
SMILES o1cccc1
IUPAC-Name Furan
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 68.07
Menge 1 mL
Formelmasse 68,0262 g/mol