Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fura-2 AM Dye
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
- Nach dem Binden von Ca2+ verschiebt sich das Anregungsspektrum von Fura-2 auf kürzere Wellenlängen zwischen 300 und 400 nm, während die Spitzenemission um 510 nm konstant bleibt
- Die Kd von Fura-2 ist in hohem Maße von pH, Temperatur, Ionenstärke und Viskosität des Zytosols abhängig, daher ist bei Verwendung von nicht standardmäßigen Bedingungen große Vorsicht geboten
- Molekulargewicht: 1.001,86 g/mol
- Spitzenanregung: Variabel in Abhängigkeit von der Konzentration des freien Ca2+zwischen 300 und 400 nm
- Emissionsspitze: 510 nm
- Rekonstitution in hochwertigem, frisch geöffnetem DMSO. Nach der Rekonstitution vor Licht schützen und bei −20 °C lagern. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Emission | 300-400⁄510 |
| Produktlinie | eBioscience |
| Menge | 1 mg |