Learn More
SCAT™ Adapter für Fasstrichter mit mechanischer Füllstandsregelung
Artikelnummer. 17828733 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
17828733 Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17828733 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 107892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00 CHF
    213.51 CHF / 1 Stück
    Sparen 19.49 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Füllstandskontrolle mit Einschraubgewinde, z. B. für Fässer oder Kanister. Mit integrierter Füllstandsanzeige und zusätzlichem Gewindeanschluss zur Montage eines SCAT Sicherheitstrichter mit GL45-Gewinde.
  • Adapter für Trichter, mechanische Niveauregelung, Fass-Doppelgewinde R2" BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m)
  • Gewinde oben: GL45 (m)
  • Gewinde unten: R2 "BSP/G2" (m) + BCS 56x4 (m)
  • Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für eine robuste und langlebige Nutzung.
  • Die Adapter sind mit allen GL45-Sicherheitstrichtern der Serien „ARNOLD“ und „MARCO“ kombinierbar.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 L
Verschlusstyp R2 BSP/G2 (m) und BCS 56 x 4 (m) bis GL45 (m)
Kapazität (angloamerikanisch) 52,8 gal.
Farbe Grau
Enthält Arnold Trichteradapter, mechanische Füllstandsregelung
Zur Verwendung mit (Geräte) SCAT Arnold-Trichter
Material Polypropylen
Produkttyp Füllstandskontrolle