Learn More
SCAT™ Trichter-Entsorgungsset 2 für Fässer
Artikelnummer. 17868743 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
17868743 R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17868743 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 317660
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robust SCAT™ 'ARNOLD' Sicherheitstrichter mit Adaptern und mechanischer Füllstandsregelung für den Einsatz auf verschiedenen Fässern mit unterschiedlichen Gewindetypen. Auch in elektrisch ableitenden Varianten für die sichere Entsorgung explosiver flüssiger Abfälle erhältlich.
  • Sicherheitstrichter basierend auf dem SCAT™ 'ARNOLD'-Trichterserie
  • Gebrauchsfertige Sets bestehend aus Sicherheitstrichtern und Fassadaptern
  • Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für eine robuste und langlebige Nutzung.
  • Die Adapter sind mit allen GL45-Sicherheitstrichtern der Serien „ARNOLD“ und „MARCO“ kombinierbar.
  • Erhältlich für alle gängigen Gewindearten und -größen
  • Auch in elektrisch leitfähigem Material für explosionsgefährdete Bereiche erhältlich
Spezifikation
Verschlussgröße R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
Farbe Blau, Weiß
Enthält Deckel, Spritzschutz, 2 herausnehmbare Siebe, Adapter, mechanische Füllstandskontrolle
Zur Verwendung mit (Geräte) SCAT Arnold-Trichter
Innendurchmesser (metrisch) 200 mm (Trichter)
Material HDPE
Produkttyp Sicherheitstrichter