Beschreibung
- Sicherheitstrichter basierend auf dem SCAT™ 'ARNOLD'-Trichterserie
- Gebrauchsfertige Sets bestehend aus Sicherheitstrichtern und Fassadaptern
- Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für eine robuste und langlebige Nutzung.
- Die Adapter sind mit allen GL45-Sicherheitstrichtern der Serien „ARNOLD“ und „MARCO“ kombinierbar.
- Erhältlich für alle gängigen Gewindearten und -größen
- Auch in elektrisch leitfähigem Material für explosionsgefährdete Bereiche erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m) |
| Farbe | Schwarz |
| Enthält | Deckel, Spritzschutz, herausnehmbares Sieb, Erdungskabel, Adapter, mechanischen Füllstandskontrolle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SCAT Arnold-Trichter |
| Material | HDPE-EC |
| Produkttyp | Sicherheitstrichter |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?