Learn More
Bochem™ Trichter
Aus Edelstahl 18/10. Die Bochem Trichter eignen sich für Arbeiten mit Pulvern.
Marke:  Bochem™ 8720
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10078550
  • 198.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spezialtrichter
  • Für Puder
  • Gerades Röhrchen
  • Bestehend aus 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
Stahl
135 mm