Learn More
Löser™ Funnel Cleaning Needle
Artikelnummer. 11940557
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Osmometer Typ 15/16
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11940557 Osmometer Typ 15/16 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11940557 Lieferant Löser™ Lieferanten-Nr. 0.01.0005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.90 CHF
    0.75 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.15 CHF
    80% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Funnel cleaning needle for i Osmometer
Funnel for cleaning the needle hole of automatic Osmometers
Spezifikation
Produkttyp Funnel Cleaning Needle
Zur Verwendung mit (Geräte) Osmometer Typ 15/16
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleaning needle and needle hole