Learn More
SCAT™ GL45-Adapter für Trichter
Artikelnummer. 17893510 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
S60, GL45
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Packungsgröße
17893510 S60, GL45 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17893510 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 107889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 CHF
    226.89 CHF / 1 Stück
    Sparen 21.11 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robust SCAT™ 'ARNOLD' Sicherheitstrichter mit Adaptern und mechanischer Füllstandsregelung für den Einsatz auf verschiedenen Fässern mit unterschiedlichen Gewindetypen. Auch in elektrisch ableitenden Varianten für die sichere Entsorgung explosiver flüssiger Abfälle erhältlich.
  • Sicherheitstrichter basierend auf dem SCAT™ 'ARNOLD'-Trichterserie
  • Gebrauchsfertige Sets bestehend aus Sicherheitstrichtern und Fassadaptern
  • Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für eine robuste und langlebige Nutzung.
  • Die Adapter sind mit allen GL45-Sicherheitstrichtern der Serien „ARNOLD“ und „MARCO“ kombinierbar.
  • Erhältlich für alle gängigen Gewindearten und -größen
  • Auch in elektrisch leitfähigem Material für explosionsgefährdete Bereiche erhältlich
Spezifikation
Verschlussgröße S60, GL45
Kapazität (metrisch) 200 l
Kapazität (angloamerikanisch) 52,8 gal.
Enthält Adapter, mechanischen Füllstandskontrolle
Zur Verwendung mit (Geräte) SCAT Arnold-Trichter
Material HDPE-EC
Produkttyp Trichteradapter