Learn More
asecos™ Trichter
Artikelnummer. 17806576 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
17806576 Edelstahl 1 Stück
17826456 Stahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17806576 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 36486
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Trichter eignet sich ideal zum einfachen und sicheren Befüllen von Sicherheitsbehältern.
  • Trichter zum einfachen Befüllen von Sicherheitsbehältern
Spezifikation
Produkttyp Trichter
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeiten eingießen
Material Edelstahl
Menge 1
Breite (angloamerikanisch) 4,33 in.
Breite (metrisch) 110.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,06 in.
Höhe (metrisch) 230.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 1.54 lb.
Gewicht (metrisch) 0.7 kg