missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fungilab™ Silikonöle (Standard)

Standardsilikonöle zur Prüfung und Kalibrierung von Standardölen für Rotationsviskosimeter.

Marke:  Fungilab™ V12Z10

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11806641

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

Silikonviskositätsstandards wurden spezifisch für die Anwendung mit Rotationsviskosimetern für Viskositätstests und Gerätekalibrierung entwickelt.

  • Werden in einsatzbereiten Packungen von 600 ml geliefert, sodass die Überführung der Probe in Test-Bechergläser nicht erforderlich ist
  • Viskositätswerte werden bei 20 °C und 25 °C abgelesen
  • Alle Standardöle werden mit dem jeweiligen Kalibrierzertifikat geliefert
  • Sofortige Lieferung aus dem Bestand
  • Geringste Unsicherheitsspanne
  • Sind mit internationalen Testmethodenprotokollen konform
  • Vollständig auf nationale Normen rückverfolgbar
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Haltbarkeit von zwei Jahren

Compliance

Zertifiziert nach internationaler Norm BS EN ISO/IEC 17025.

Spezifikation

Spezifikation

BS EN ISO / IEC 17025
Rotational viscometer
600mL
2kg
4.972 MPa at 25°C
Für Viskositätsprüfungen und die Messgerätekalibrierung
Silicone Standard Oil
600mL
Ready-to-use Packs
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation