missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fungilab™ ISO 2431 Fließbecher-Viskometer

Messen Sie die Viskosität von Farbe, Tinte, Lacken und ähnlichen Produkten. Das ISO 2431 entsprechende Messbecher-Viskosimeter ist in verschiedenen Größen erhältlich.

Marke:  Fungilab™ FCI006

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11816441

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

  • Liefert kinematische Viskositätsdaten
  • Die Daten werden in der Regel in Sekunden der Durchflusszeit ausgedrückt, wenn die Flüssigkeit bei einer bestimmten Temperatur durch eine Öffnung fließt
  • Die Viskosität wird aus der Durchflusszeit in Centistoke (cSt) berechnet.
  • Die Kalibrierzertifikate werden mit den Bechern geliefert
Spezifikation

Spezifikation

6
ISO 2431, Kalibrierungszertifikat
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Edelstahlöffnung
0.7 kg
Auslaufbecher-Viskosimeter
6.0 mm
Kalibrierungszertifikat
6
Verwendung in der Herstellung von Lacken, Tinten, Anstrichstoffen und ähnlichen Produkten
190 bis 680 cSt
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation