Learn More
Fungilab™ Fungicrom Trennkammern (TLC)
Fungicrom Trennkammern (TLC) sind für die Dünnschichtchromatographie zu verwenden.
Marke:  Fungilab™ MIPLAK
Additional Details : Gewicht : 1.31400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11806521
Menge Preis
1 139.39 CHF / 1 Stück
10 119.76 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
01-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Stückzahl in Ihrer Bestellung kann nicht höher sein als der verfügbare Bestand. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst unter der Nummer 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Normaplak Kammer (NPLAK)
  • Behälter aus Temperglas mit flachem Boden und glatten, geschliffenen Oberkanten
  • Für Platten der Größe 200 x 200 mm
  • Erhältlich mit oder ohne Deckel
  • Der Deckel mit Griff mit glatter oder geschliffener Unterseite bildet einen luftdichten Abschluss zum Behälter
Multiplak Kammer (MPLAK)
  • Behälter aus Temperglas mit flachem Boden und glatten, geschliffenen Oberkanten
  • Die zusätzlichen Einkerbungen an der Innenseite ermöglichen die Aufbewahrung von bis zu fünf Platten der Größe 200 x 200 mm
  • Insbesondere für quantitative Analysen, auch zur Aufbewahrung von Platten in geschützter Umgebung
  • Erhältlich mit oder ohne Deckel
  • Der Deckel mit Griff mit glatter oder geschliffener Unterseite bildet einen luftdichten Abschluss zum Behälter
mINIPLAK Kammer (miplak)
  • Behälter aus Temperglas mit flachem Boden und glatten, geschliffenen Oberkanten
  • Für Platten der Größe 100 x 100 mm
  • Erhältlich mit oder ohne Deckel
  • Der Deckel mit Griff mit glatter oder geschliffener Unterseite bildet einen luftdichten Abschluss zum Behälter
Rollerplak Kammer (RPLak)
  • Behälter aus Temperglas in Zylinderform mit flachem Boden
  • Für Platten der Größe 200 x 100 mm
  • Auch geeignet für Papierchromatographie-Arbeiten
  • Erhältlich mit oder ohne Deckel
  • Hutdeckel
Spezifikation
Spezifikation
Miniplak Trennkammer
10 cm
10 x 10 x 13 cm
5 cm
0.7 mm Strahlventil
Kunststoff
10 cm
13 cm
Schraubverschluss
Dünnschichtchromatographie