missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ FunctionMAX™ TiterEnhancer, AGT™-Additiv

Artikelnummer. 13416426
Change view
Click to view available options
Menge:
10L
100 l
Packungsgröße:
10 Liter
100 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13416426 10L 10 Liter
13426426 100 l 100 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13416426 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A1500901

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

FunctionMAX™ TiterEnhancer, AGT™-Additiv

Der FunctionMAX™ TiterEnhancer verwendet eine neue Technologie, um wichtige Nährstoffe in einem hochkonzentrierten (150 g/l), pH-neutralen, chemisch definierten, funktionellen AOF-Zusatzstoff (ohne tierische Bestandteile) zu kombinieren, der zur Verstärkung bestehender Nährzusätze und zur Steigerung der Produktivität von Standard-Plattformen mit hoher Zelldichte für Fed-Batch-Plattformen entwickelt wurde. Der FunctionMAX™ TiterEnhancer ist in einem flüssigen sowie in diesem AGT™ Trockenformat erhältlich und ist über 1 Jahr lang stabil. Der FunctionMAX™ TiterEnhancer bietet:

  • Bis zu zwei frühere Fed-Batch-Titer
  • Hochkonzentrierte Inhaltsstoffe
  • Anwenderfreundliches pH-neutrales Format
  • Spezialisierte Lieferung von Inhaltsstoffen in Basismedien — nichts Exotisches
  • Wirtschaftlich in der Nutzung

    Einsatzfälle des FunctionMAX™ TiterEnhancer:

  • Wenn Sie einen Rückgang in der spezifischen Produktivität spät in einer hochdichten Fed-Batch-Kultur beobachten, kann der FunctionMAX™ TiterEnhancer Ihre Titer verbessern
  • Bei Fed-Batch-Kulturen mit extrem niedriger Spitzenzelldichte sollten Sie sich von PD-Direct™ Services über die Zellanpassung und/oder Fed-Batch-Optimierung beraten lassen.
  • Bei hochdichten Fed-Batch-Kulturen ohne Leistungsabfall der spezifischen Produktivität am Ende des Verfahrens, für die Sie dennoch höhere Titer benötigen, können Sie sich von PD-Direct™ Services bzgl. der Optimierung Ihres Fed-Batch-Verfahrens beraten lassen.

    Bis zu doppelt so hohe Fed-Batch-Titer
    Nach Zugabe von FunctionMAX™ TiterEnhancer zu den vorhandenen Prozessen oder als teilweisen Futtermittelersatz (Abb. 1 – 3) konnten wir den Produkttiter um 35 – 120 % verbessern und so den Gesamtanteil der Futtermittelzugabe verringern. Diese Steigerungen wurden vor allem dadurch erreicht, dass die spezifische Produktivität während jedes Fed-Batch-Prozesses beibehalten wurde. Verbesserungen wurden sofort und ohne Prozessoptimierung beobachtet. Wir haben auch gezeigt, dass die Zugabe geringer Volumina von FunctionMAX™ TiterEnhancer ausreichend war, um Titer für mehrere Prozesse mit verschiedenen handelsüblichen Medien und Feeds zu verbessern, wobei diejenigen mit höheren Zelldichten den größten Nutzen erreichen. Dieser Zusatzstoff ist nicht dafür ausgelegt, andere Feed-Zusätze vollständig zu ersetzen, die zusätzliche Inhaltsstoffe liefern, die sonst nicht im FunctionMAX™ TiterEnhancer vorhanden sind.

    Hoch konzentrierte Inhaltsstoffe
    Die Technologie, die für die Herstellung dieses funktionellen Zusatzstoffs verwendet wird, verspricht die Umwandlung der biochemischen Verarbeitung rekombinanter Arzneimittel durch Erhöhung der Konzentration wichtiger Inhaltsstoffe auf Werte, die mit herkömmlichen Ansätzen nicht erreichbar sind. Eine Konzentration von 150 g/l wird mit dem FunctionMAX™ TiterEnhancer erreicht (im Vergleich zu 20 – 25 g/l bei den meisten Basalmedien), und es hat sich gezeigt, dass sie in trockenem oder flüssigem Format über 1 Jahr stabil bleibt.

    Anwenderfreundliches pH-neutrales Format
    Die Rekonstitution des AGT™ Trockenformats ist überraschend einfach (Wasser hinzufügen und rühren), wobei alle Komponenten in die Lösung gelangen. Es ist keine pH-Einstellung erforderlich, und dank des neutralen pH ist die Handhabung und Verwendung sicherer als bei Alternativen mit extremem pH. Als pH-neutraler Zusatzstoff hilft dieses Produkt, Bioreaktor-Komplikationen zu vermeiden, die häufig bei extremen pH-Supplementierungen auftreten. Darüber hinaus ist die Flüssigkeit sehr stabil — sodass die Liquid-Format-Version aus dem gleichen AGT™-Trockenformat-Material hergestellt wird, das auch zum Kauf erhältlich ist. Die Flüssigkeit wird für kleine Versuche und das AGT™ Trockenformat für eine nahtlose Skalierung im Einsatz bereitgestellt.

    Spezialisierte Lieferung von Inhaltsstoffen in Basalmedien—Nichts Exotisches
    FunctionMAX™ TiterEnhancer führt keine neuen Inhaltsstoffe in Ihren Fed-Batch-Prozess ein; es stellt einfach die gleichen Schlüsselbestandteile bereit, die in Basalmedien enthalten sind, die die Zellen spät in der Kultur benötigen, um ihre Produktivität zu erhalten. Darüber hinaus führt die Technologie, die zur Kombination dieser Zutaten verwendet wird, keine zusätzlichen Inhaltsstoffe ein. Es enthält auch keine Wachstumsfaktoren oder undefinierte Komponenten wie Hydrolysate. Eine DMF-Referenz (Drug Master File – Arzneimittelstammdatei) kann für dieses Produkt angefordert werden, um den Regulierungsbehörden zu belegen, dass keine Substanzen oder Inhaltsstoffe in der Formulierung vorhanden sind, die zu regulatorischen Bedenken führen könnten.

    Kostengünstig im Einsatz
    FunctionMAX™ TiterEnhancer wurde zur hochkonzentrierten und hochwertigen Ergänzung Ihres Fed-Batch-Prozesses entwickelt. Denken Sie daran, dass er die Inhaltsstoffkonzentration eines Basalmediums um das 7-Fache erhöht und eine Verdopplung des Titer ermöglichen kann. Bei normaler Verwendung mit etwa 10 % des Arbeitsvolumens entspricht der tatsächliche Preis pro Liter dem Preis für Basalmedien.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Inhalt und Lagerung Securtainer
    Beschreibung Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinfrei
    Form Pulver (AGT)
    Produkttyp CHO
    Sterilität Unsteril
    Produktlinie FunctionMAX™ TiterEnhancer
    Menge 10L
    Versandbedingung Nasses Eis
    Probentyp Säugetiere

    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.