Learn More
Fumonisin B1 und B2 Gemisch 50 μg/ml in Acetonitril/Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328239
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30328239 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328239 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREV30000003WL
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fumonisin B1∣Fumonisin B2
CAS 116355-83-0, 116355-84-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fumonisin B1∣Fumonisin B2
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Lösungstyp Mischung
Solvent or Matrix Acetonitril/Wasser
Industry Type Umweltanalytik
Menge 5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Fumonisin B1 50 μg/mL∣Fumonisin B2 50 μg/mL