missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fumarsäure, TRC

Artikelnummer. 17944935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17944935 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17944935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5003801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 110-17-8
Summenformel C4 H4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
Synonym (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), 2-Butenedioic acid (E)-, Fumaric acid (8CI), (2E)-But-2-enedioic acid, (E)-2-Butenedioic acid, 2-(E)-Butenedioic acid, 2-Butenedioic acid, (E)-, Allomaleic acid, Bakeshure 451, Bakeshure 470, Boletic acid, FC 33, FC 33 (acid), Lichenic acid, NSC 2752, Petrom, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, trans-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
IUPAC-Name (E)-But-2-endisäure
SMILES OC(=O)\C=C\C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fumaric acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Formelmasse 116.011
Reinheit (%) >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.