Learn More
Fumarsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17913146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17913146 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17913146 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0460.100250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Fumarsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fumaric acid
CAS 110-17-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fumaric acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H4 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (Pharmeuropa), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), (2E)-But-2-enedioic Acid, Asparagine Monohydrate Impurity D, Aspartic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity C, Malic Acid Impurity A, Asparagine Impurity D, Magnesium Aspartate Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
SMILES OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC-Name (E)-But-2-endisäure
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
Menge 250 mg
Formelmasse 116,011 g/mol