Learn More
Fumarsäure, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10775521 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10775521 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10775521 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. F/2070/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 110-17-8
Schmelzpunkt 295°C
Farbe Weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C4H4O4
MDL-Nummer MFCD00002700
Menge 500 g
Synonym fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
InChI-Schlüssel VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
IUPAC-Name (E)-But-2-endisäure
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
PubChem CID 444972
ChEBI CHEBI:18012
Formelmasse 116.07g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fumaric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.