Learn More
Fumarsäuredimethylester, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fumaric acid dimethyl ester |
| CAS | 624-49-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fumaric acid dimethyl ester |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C6 H8 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | (2E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, (E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid, Fumaric Acid Dimethyl Ester, (2E)-2-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, (E)-But-2-enedioic Acid Dimethyl Ester, AZL-O 211089, Allomaleic Acid Dimethyl Ester, BG 00012, Boletic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (E)-2-Butenedioate, Dimethyl (E)-Butenedioate, Dimethyl Fumarate, Dimethyl trans-Ethylenedicarboxylate, Methyl Fumarate, NSC 167432, NSC 25942, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, trans-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, Fumaric acid dimethyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C\C(=O)OC |
| IUPAC-Name | Dimethyl-(E)-2-butendioat |
| Mehr anzeigen |