Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fumaric acid |
| Schmelzpunkt | 295.0°C to 300.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1.6200g/mL |
| Flammpunkt | 230°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Verpackung | Plastikeimer |
| Strukturformel | HO2CCH=CHCO2H |
| Menge | 10 kg |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Fumaric acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.